Bromopyruvate d'éthyle ≥75%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L00582.06 L00582.14 L00582.22
L00582.06EA 24.9 EUR InStock
L00582.06 L00582.14 L00582.22
Bromopyruvate d'éthyle ≥75%, grade Technique
Bromopyruvate d'éthyle
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide
Purity: 85% CAS No.: 70-23-5 Molecular Formula: C5H7BrO3 Formula Weight: 195.02 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 98-100°/10mm Beilstein Reference: 1760158 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000204
Formule: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Point d'ébullition: 98…100 °C (10 mmHg)
Densité: 1.555
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000204
Numéro CAS: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité