Acide 3-bromo-2-oxopropionique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-oxopropionic acid, 3-Bromopyruvic acid
L00720.04 L00720.09 L00720.18
L00720.04EA 31.5 EUR InStock
L00720.04 L00720.09 L00720.18
Acide 3-bromo-2-oxopropionique ≥97%
Acide 3-bromo-2-oxopropionique
Purity: 97% CAS No.: 1113-59-3 Molecular Formula: C3H3BrO3 Formula Weight: 166.96 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 75-80° Beilstein Reference: 1746786 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002587
Formule: BrH₂CC(O)COOH
MW: 166,96 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002587
Numéro CAS: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité