Bromure de bromoacétyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19580.14 A19580.22 A19580.36
A19580.14EA 34.6 EUR InStock
A19580.14 A19580.22 A19580.36
Bromure de bromoacétyle ≥98%
Bromure de bromoacétyle
Purity: 98% CAS No.: 598-21-0 Molecular Formula: BrCH2COBr Formula Weight: 201.86 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Acrid Boiling Point: 147-150° Beilstein Reference: 605440 UN No.: 2513 MDL No.: MFCD00000115
Formule: BrCH₂COOBr
MW: 201,85 g/mol
Point d'ébullition: 147…150 °C
Densité: 2.324
Point d'éclair: >105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000115
Numéro CAS: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
ONU: 2513
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité