Chlorure de bromoacétyle ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0900.0500 B0900-25G B0900-500G
TCIAB0900.0500EA 469 EUR InStock
TCIAB0900.0500 TCIAB0900-25G TCIAB0900-500G
Chlorure de bromoacétyle ≥85.0% (par GC)
Chlorure de bromoacétyle
Formule: BrCH₂COOCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000724
Numéro CAS: 22118-09-8
EINECS: 244-790-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=553e1ec9ea6ba296d96133bd44372e2a2c98d30e&vid=553e1ec9ea6ba296d96133bd44372e2a2c98d30e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité