Bromoacétamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO291100050EA 49.8 EUR InStock
ACRO291100050 ACRO291100250
Bromoacétamide 98%
Bromoacétamide
Formule: BrCH₂CONH₂
MW: 137,96 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008025
Numéro CAS: 683-57-8
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité