4'-Bromoacétanilide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromoacetanilide, N-(4-Bromophenyl)acetamide
171571000 171570250 171575000
ACRO171571000EA 95.2 EUR InStock
ACRO171571000 ACRO171570250 ACRO171575000
4'-Bromoacétanilide 98%
4'-Bromoacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…170 °C
Densité: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000092
Numéro CAS: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Merck Index: 13,01383
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité