4'-Bromoacétanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Bromophényl)acétamide
L02924.30EA 203 EUR InStock
L02924.30 L02924.18
4'-Bromoacétanilide ≥98%
4'-Bromoacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…171 °C
Densité: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000092
Numéro CAS: 103-88-8
Merck Index: 14,1399
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité