5-Bromovalérate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO156540250EA 101 EUR InStock
ACRO156540250 ACRO156541000
5-Bromovalérate d'éthyle 99%
5-Bromovalérate d'éthyle
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
MW: 209,08 g/mol
Point d'ébullition: 104…109 °C (12 mmHg)
Densité: 1,32 g/cm³
Point d'éclair: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00000266
Numéro CAS: 14660-52-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité