5-Bromovalérate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
126460100 126460250
ACRO126460100EA 72.2 EUR InStock
ACRO126460100 ACRO126460250
5-Bromovalérate de méthyle 97%
5-Bromovalérate de méthyle
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Point d'ébullition: 79…80 °C (5.33 hPa)
Densité: 1.36 g/cm³
Point d'éclair: 99 °C
Numéro MDL: MFCD00000265
Numéro CAS: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité