5-Bromovalérate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19072.06 A19072.14 A19072.22
A19072.06EA 54.5 EUR InStock
A19072.06 A19072.14 A19072.22
5-Bromovalérate de méthyle ≥97%
5-Bromovalérate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 5454-83-1 Molecular Formula: Br(CH2)4CO2CH3 Formula Weight: 195.06 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 79-80°/4mm Beilstein Reference: 1749649 MDL No.: MFCD00000265
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C (4 mmHg)
Densité: 1.363
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000265
Numéro CAS: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité