Acide 4-bromobutyrique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
133470050 133470250 133471000
ACRO133470050EA 44.9 EUR InStock
ACRO133470050 ACRO133470250 ACRO133471000
Acide 4-bromobutyrique 98%
Acide 4-bromobutyrique
Formule: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…32 °C
Point d'éclair: 124 °C
Numéro MDL: MFCD00002817
Numéro CAS: 2623-87-2
EINECS: 220-083-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité