Acide 4-bromobutyrique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12870.09 A12870.18 A12870.30
A12870.09EA 51.1 EUR InStock
A12870.09 A12870.18 A12870.30
Acide 4-bromobutyrique ≥97%
Acide 4-bromobutyrique
Purity: 97% CAS No.: 2623-87-2 Molecular Formula: Br(CH2)3CO2H Formula Weight: 167.01 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Stench Boiling Point: 129-131°/11mm Beilstein Reference: 1743056 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002817
Formule: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Point d'ébullition: 129…131 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 31…33 °C
Point d'éclair: 115 °C (239 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002817
Numéro CAS: 2623-87-2
EINECS: 220-083-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité