Acide bromoacétique 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
106570010 106572500 106570025 106570100
ACRO106570010EA 131 EUR InStock
ACRO106570010 ACRO106572500 ACRO106570025 ACRO106570100
Acide bromoacétique 98+%
Acide bromoacétique
Formule: BrCH₂COOH
Point d'ébullition: 208 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 1.93 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002678
Numéro CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
ONU: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01384
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité