Acide dibromoacétique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12216000EA 67 EUR InStock
EHERC12216000
Acide dibromoacétique
Acide dibromoacétique
Formule: Br₂CHCOOH
MW: 217,84 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Numéro CAS: 631-64-1
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité