Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Bromo-2'-fluoroacétanilide

Synonyms: N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetamide

004204-25G 004204-100G
FLUO004204-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004204-25G FLUO004204-100G
4'-Bromo-2'-fluoroacétanilide
4'-Bromo-2'-fluoroacétanilide


Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
MW: 232,05 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Numéro MDL: MFCD00042588
Numéro CAS: 326-66-9
EINECS: 206-314-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité