Bromodifluoroacétate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20461.06EA 82.7 EUR InStock
B20461.06 B20461.03 B20461.14
Bromodifluoroacétate d'éthyle ≥97%
Bromodifluoroacétate d'éthyle
Formule: BrF₂CCOOCH₂CH₃
MW: 202,98 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C
Densité: 1,583
Point d'éclair: 21 °C (69 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042069
Numéro CAS: 667-27-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité