Bromodifluoroacétate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
002480-25G 002480-100G
FLUO002480-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002480-25G FLUO002480-100G
Bromodifluoroacétate d'éthyle
Bromodifluoroacétate d'éthyle
Formule: BrF₂CCOOCH₂CH₃
MW: 202,98 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Densité: 1.5926 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042069
Numéro CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité