Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2-bromoéthyle


002516-5G 002516-25G 002516-1G 002516-10G
FLUO002516-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002516-5G FLUO002516-25G FLUO002516-1G FLUO002516-10G
Isothiocyanate de 2-bromoéthyle
Isothiocyanate de 2-bromoéthyle


Formule: BrH₂CCH₂NCS
MW: 166,04 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C (20 mmHg)
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00060415
Numéro CAS: 1483-41-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité