Bronopol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
MOLE65898637-100GEA 0 EUR InStock
MOLE65898637-100G
Bronopol
Bronopol
Formule: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
MW: 199,99 g/mol
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…133 °C
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007390
Numéro CAS: 52-51-7
ONU: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité