1-Bromo-2-méthoxyéthane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
402980050 402980250 402981000 402985000
ACRO402980050EA 44.9 EUR InStock
ACRO402980050 ACRO402980250 ACRO402981000 ACRO402985000
1-Bromo-2-méthoxyéthane 95%
1-Bromo-2-méthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH₂OCH₃
Point d'ébullition: 107…110 °C (760 mmHg)
Densité: 1.46 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000236
Numéro CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité