1-Bromo-2-propanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10760000EA 87.5 EUR InStock
EHERC10760000
1-Bromo-2-propanol
1-Bromo-2-propanol
Formule: BrH₂CCH(OH)CH₃
MW: 138,99 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Numéro MDL: MFCD00004529
Numéro CAS: 19686-73-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité