11-Bromo-1-undécanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14448.14EA 91.5 EUR InStock
L14448.14 L14448.06
11-Bromo-1-undécanol ≥97%
11-Bromo-1-undécanol
Formule: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 251,21 g/mol
Point d'ébullition: 165…170 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 46…49 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00004752
Numéro CAS: 1611-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité