2,2,2-Tribromoéthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tribromoethyl alcohol
421430100 421430500 421432500
ACRO421430100EA 44.5 EUR InStock
ACRO421430100 ACRO421430500 ACRO421432500
2,2,2-Tribromoéthanol 99%
2,2,2-Tribromoéthanol
Formule: Br₃CCH₂OH
MW: 282,76 g/mol
Point d'ébullition: 92 - 93 °C (10 -rr)
Point de fusion: 73…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004671
Numéro CAS: 75-80-9
EINECS: 200-903-1
Merck Index: 12,09743
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 82 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité