2-Bromoéthanol étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
442334.EA 30.2 EUR InStock
442334.
2-Bromoéthanol étalon analytique, Supelco®
2-Bromoéthanol
Formule: BrH₂CCH₂OH
MW: 124,97 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00002827
Numéro CAS: 540-51-2
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03826
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité