L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Bromo-1-propanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
349700050 349700250 349701000
ACRO349700050EA 37 EUR InStock
ACRO349700050 ACRO349700250 ACRO349701000
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Formule: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138.99 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C (5 mmHg)
Densité: 1.6 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002942
Numéro CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité