3-Bromo-1-propanol 92%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
403200250 403200050
ACRO403200250EA 102 EUR InStock
ACRO403200250 ACRO403200050
3-Bromo-1-propanol 92%
3-Bromo-1-propanol
Formule: BrH₂CCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 62 °C (5 mmHg)
Densité: 1.6 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002942
Numéro CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité