L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Bromo-1-propanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
B22857.06 B22857.14 B22857.22
B22857.06EA 40 EUR InStock
B22857.06 B22857.14 B22857.22
3-Bromo-1-propanol ≥97%
3-Bromo-1-propanol
Purity: 97+% CAS No.: 627-18-9 Molecular Formula: C3H7BrO Formula Weight: 138.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4885 Boiling Point: 71-73°/11mm Beilstein Reference: 969160 MDL No.: MFCD00002942
Formule: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138.99 g/mol
Point d'ébullition: 71…73 °C (11 mmHg)
Densité: 1.590
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002942
Numéro CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité