4-Bromo-1-butanol cont. varying amounts of THF, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-hydroxybutane
16805.03 16805.06 16805.14
16805.03EA 73.7 EUR InStock
16805.03 16805.06 16805.14
4-Bromo-1-butanol cont. varying amounts of THF, tech.
4-Bromo-1-butanol
CAS No.: 33036-62-3 Molecular Formula: C4H9BrO Formula Weight: 153.02 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 32°(91°F) Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Yellow Boiling Point: 63-65°/5mm UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00015387
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 153,02 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C (5 mmHg)
Point d'éclair: 32 °C (91 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00015387
Numéro CAS: 33036-62-3
EINECS: 251-355-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité