4-Bromo-1-butanol, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-hydroxybutane
OR4233-5G OR4233-25G
APOSOR4233-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR4233-5G APOSOR4233-25G
4-Bromo-1-butanol, grade Technique
4-Bromo-1-butanol
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 153,02 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C (5 mm Hg)
Densité: 1.68 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00015387
Numéro CAS: 33036-62-3
EINECS: 251-355-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité