4-Bromo-1-butanol ≥80.0% (par RMN) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromo-4-hydroxybutane
B1885-25G B1885-5G
TCIAB1885-25GEA 266 EUR InStock
TCIAB1885-25G TCIAB1885-5G
4-Bromo-1-butanol ≥80.0% (par RMN) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
4-Bromo-1-butanol
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 153,02 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00015387
Numéro CAS: 33036-62-3
EINECS: 251-355-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c78a57976555fce4f4f81ef9c9598ace5e44e0d4&vid=c78a57976555fce4f4f81ef9c9598ace5e44e0d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (NMR) min. 80.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité