6-Bromo-1-hexanol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
270090025 270090100 270090500
ACRO270090025EA 69.6 EUR InStock
ACRO270090025 ACRO270090100 ACRO270090500
6-Bromo-1-hexanol 95%
6-Bromo-1-hexanol
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Point d'ébullition: 104…106 °C (5 mmHg)
Densité: 1.32 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002983
Numéro CAS: 4286-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité