1,2-Epoxyhexane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Butyloxiranne
ACRO335550250EA 40.8 EUR InStock
ACRO335550250 ACRO335551000
1,2-Epoxyhexane 97%
1,2-Epoxyhexane
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (760 mmHg)
Densité: 0,83 g/cm³
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00005154
Numéro CAS: 1436-34-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité