Propylène oxyde
Fournisseur: Roth Carl
Danger
8617.1 8617.2 8617.3
ROTH8617.1EA 0 EUR InStock
ROTH8617.1 ROTH8617.2 ROTH8617.3
Propylène oxyde
Propylène oxyde
Formule: C₃H₆O
Point d'ébullition: 34.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005126
Numéro CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
ONU: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité