Propylène oxyde
Fournisseur: Serva
Synonyms: Epoxy-1,2-propane(±)-Méthyloxiranne
SERA33715.03EA 0 EUR InStock
SERA33715.03
Propylène oxyde
Propylène oxyde
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 34,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –37 °C
Numéro MDL: MFCD00005126
Numéro CAS: 75-56-9
ONU: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité