Propylène oxyde ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0016-500ML E0016-25ML
TCIAE0016-500MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAE0016-500ML TCIAE0016-25ML
Propylène oxyde ≥99.0% (par GC)
Propylène oxyde
Formule: C₃H₆O
Point d'ébullition: 34°C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005126
Numéro CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
ONU: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 14,07856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&vid=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité