Glutaraldéhyde
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4995.1 4995.2
ROTH4995.1EA 119 EUR InStock
ROTH4995.1 ROTH4995.2
Glutaraldéhyde
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.014 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04485
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité