Acétaldéhyde étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: EthanalAldéhyde acétique
506788.EA 48.4 EUR InStock
506788.
Acétaldéhyde étalon analytique, Supelco®
Acétaldéhyde
Formule: CH₃CHO
MW: 44,05 g/mol
Point d'ébullition: 20,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –27 °C
Numéro MDL: MFCD00006991
Numéro CAS: 75-07-0
ONU: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/51/26659451.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité