Aldéhyde pélargonique étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Nonanal
442719.EA 56 EUR InStock
442719.
Aldéhyde pélargonique étalon analytique, Supelco®
Aldéhyde pélargonique
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Numéro MDL: MFCD00007030
Numéro CAS: 124-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité