Tridécanal 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tridecylaldehyde
A19722.06 A19722.14
A19722.06EA 69 EUR InStock
A19722.06 A19722.14
Tridécanal 96% stabilisé
Tridécanal
Stabilized
Purity: 96% CAS No.: 10486-19-8 Molecular Formula: C13H26O Formula Weight: 198.35 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.4384 Odour: Characteristic Melting Point: 14-15° Boiling Point: 280° MDL No.: MFCD00007018
Formule: C₁₃H₂₆O
MW: 198,35 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 0.83
Point d'éclair: 132 °C (269 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007018
Numéro CAS: 10486-19-8
EINECS: 234-004-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité