1,2,3-Trichloropropane
Fournisseur: Merck
47794.EA 30.2 EUR InStock
47794.
1,2,3-Trichloropropane
1,2,3-Trichloropropane
Formule: ClH₂CCHClCH₂Cl
MW: 147,43 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –14,7 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Numéro CAS: 96-18-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité