1,2-Dichloroéthane
Fournisseur: Roth Carl
Danger
6837.2 6837.3 6837.4
ROTH6837.2EA 82.9 EUR InStock
ROTH6837.2 ROTH6837.3 ROTH6837.4
1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
Formule: ClH₂CCH₂Cl
Point d'ébullition: 83.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35.5 °C
Densité: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
ONU: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité