Dichloroacétonitrile
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA12321000EA 74.4 EUR InStock
EHERCA12321000
Dichloroacétonitrile
Dichloroacétonitrile
Formule: C₂HCl₂N
MW: 109,94 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Densité: 1,374 g/cm³ (11 °C)
Numéro MDL: MFCD00040886
Numéro CAS: 3018-12-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité