Trichloroacétonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
139370050 139371000 139375000 139370025
ACRO139370050EA 45 EUR InStock
ACRO139370050 ACRO139371000 ACRO139375000 ACRO139370025
Trichloroacétonitrile 98%
Trichloroacétonitrile
Formule: C₂Cl₃N
MW: 144,39 g/mol
Point d'ébullition: 83…84 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.44 g/cm³
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001842
Numéro CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité