L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Trichloroacétonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08222.0050 8.08222.0250
8.08222.0050EA 93.3 EUR InStock
8.08222.0050 8.08222.0250
Trichloroacétonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trichloroacétonitrile
Formule: C₂Cl₃N
MW: 144.39 g/mol
Point d'ébullition: 85,7
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001842
Numéro CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
ONU: 3276
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09757
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité