Chlorure de 3-chloropropionyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25698.22 B25698.36
B25698.22EA 49.6 EUR InStock
B25698.22 B25698.36
Chlorure de 3-chloropropionyle ≥97%
Chlorure de 3-chloropropionyle
Purity: 97% CAS No.: 625-36-5 Molecular Formula: C3H4Cl2O Formula Weight: 126.97 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4570 Melting Point: -32° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 635814 UN No.: 3389 MDL No.: MFCD00000747
Formule: C₃H₄Cl₂O
MW: 126,97 g/mol
Point d'ébullition: 143…145 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.325
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000747
Numéro CAS: 625-36-5
EINECS: 210-890-4
ONU: 3389
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité