Chloroacétamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloroacetamide
A15238.30 A15238.0B A15238.0I
A15238.30EA 37.7 EUR InStock
A15238.30 A15238.0B A15238.0I
Chloroacétamide ≥98%
Chloroacétamide
Purity: 98+% CAS No.: 79-07-2 Molecular Formula: ClCH2CONH2 Formula Weight: 93.51 Flash Point: 170°(338°F) Odour: Weak Boiling Point: 220° dec. Beilstein Reference: 878191 Merck Reference: 14,2110 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008027
Formule: C₂H₄ClNO
MW: 93,51 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (dec.)
Point de fusion: 116…119 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C (338 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008027
Numéro CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2110
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité