Chloroacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02412.9025EA 0 EUR InStock
8.02412.9025 8.02412.0100 8.02412.1000 8.02412.9999
Chloroacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chloroacétamide
Formule: C₂H₄ClNO
MW: 93,51 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…117 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Numéro MDL: MFCD00008027
Numéro CAS: 79-07-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 115 - 118 °C
Molar Mass 93.51 g/mol
Bulk Density 760 kg/m3
Boiling Point 220 °C
Vapor Pressure 0.0026 hPa (20 °C)
Flash Point 170 °C
Density (20 °C) no data available
pH 3.8 - 4.1 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Saturation concentration (20 °C) Air,no data available
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité