2,2-Dichloroacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18672.0100EA 34.6 EUR InStock
8.18672.0100 8.18672.9999 8.18672.0500
2,2-Dichloroacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloroacétamide
Formule: C₂H₃Cl₂NO
MW: 127,96 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00008015
Numéro CAS: 683-72-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité