Trichloroacétamide 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trichloroacetamide
202920250 202921000 202925000
ACRO202920250EA 23.6 EUR InStock
ACRO202920250 ACRO202921000 ACRO202925000
Trichloroacétamide 98+%
Trichloroacétamide
Formule: C₂H₂Cl₃NO
MW: 162,4 g/mol
Point d'ébullition: 238…240 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 139…143 °C
Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008009
Numéro CAS: 594-65-0
EINECS: 209-849-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité