2'-Chloroacétanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14711.22EA 79 EUR InStock
A14711.22 A14711.14 A14711.36
2'-Chloroacétanilide ≥98%
2'-Chloroacétanilide
Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045169
Numéro CAS: 533-17-5
Merck Index: 13,02128
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité